Imprimer
4'-Chloro-3'-fluoro[1,1'-biphenyl]-4-carboxylic acid
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
PC8639-500MG PC8639-1G
APOSPC8639-500MGEA 0 EUR
APOSPC8639-500MG APOSPC8639-1G
4'-Chloro-3'-fluoro[1,1'-biphenyl]-4-carboxylic acid
4'-Chloro-3'-fluoro[1,1'-biphenyl]-4-carboxylic acid
Formule: C₁₃H₈ClFO₂
Point de fusion: 270…272 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD06201432
Numéro CAS: 844878-86-0