Imprimer
Methyl-2,5-difluoro-4-nitrobenzoate
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): Methyl 2,5-difluoro-4-nitrobenzoate
PC8637-1G PC8637-5G PC8637-10G
APOSPC8637-1GEA 21.9 EUR
APOSPC8637-1G APOSPC8637-5G APOSPC8637-10G
Methyl-2,5-difluoro-4-nitrobenzoate
Methyl-2,5-difluoro-4-nitrobenzoate
Formule: C₈H₅F₂NO₄
Poids moléculaire: 217.13 g/mol
Point de fusion: 49…52 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD08689670
Numéro CAS: 924868-81-5