Imprimer
6-(2-Fluorophenyl)[1,3,5]triazine-2,4-diamine
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
PC8631-1G PC8631-25G PC8631-5G
APOSPC8631-1GEA 111 EUR
APOSPC8631-1G APOSPC8631-25G APOSPC8631-5G
6-(2-Fluorophenyl)[1,3,5]triazine-2,4-diamine
6-(2-Fluorophenyl)[1,3,5]triazine-2,4-diamine
Formule: C₉H₈FN₅
Point de fusion: 243…247 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD04973088
Numéro CAS: 30530-42-8