Imprimer
N-[4-Chloro-2-nitro-5-(trifluoromethyl)phenyl]-2,2,2-trifluoroacetamide
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): 4-Chloro-2-nitro-N-(trifluoroacetyl)-5-(trifluoromethyl)aniline
PC8619-10G PC8619-1G PC8619-5G
APOSPC8619-10GEA 253 EUR
APOSPC8619-10G APOSPC8619-1G APOSPC8619-5G
N-[4-Chloro-2-nitro-5-(trifluoromethyl)phenyl]-2,2,2-trifluoroacetamide
N-[4-Chloro-2-nitro-5-(trifluoromethyl)phenyl]-2,2,2-trifluoroacetamide
Formule: C₉H₃ClF₆N₂O₃
Poids moléculaire: 336.58 g/mol
Point de fusion: 100…102 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD08689680
Numéro CAS: 167415-21-6