Imprimer
5-Bromo-4-methyl-2-[4-(trifluoromethyl)phenyl]-1,3-thiazole
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
PC8618-1G PC8618-5G
APOSPC8618-1GEA 34.8 EUR
APOSPC8618-1G APOSPC8618-5G
5-Bromo-4-methyl-2-[4-(trifluoromethyl)phenyl]-1,3-thiazole
5-Bromo-4-methyl-2-[4-(trifluoromethyl)phenyl]-1,3-thiazole
Formule: C₁₁H₇BrF₃NS
Point de fusion: 68…69 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD04974053
Numéro CAS: 850375-27-8