Imprimer
7-(Trifluoromethyl)-1-benzothiophene-2-carboxylic acid
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 7-(Trifluoromethyl)benzo[b]thiophene-2-carboxylic acid
PC8617-1G PC8617-5G PC8617-10G
APOSPC8617-1GEA 58 EUR
APOSPC8617-1G APOSPC8617-5G APOSPC8617-10G
7-(Trifluoromethyl)-1-benzothiophene-2-carboxylic acid
7-(Trifluoromethyl)-1-benzothiophene-2-carboxylic acid
Formule: C₁₀H₅F₃O₂S
Point de fusion: 191…195 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09027110
Numéro CAS: 550998-66-8