Imprimer
2-[4-(Trifluoromethoxy)phenyl]-1,3-thiazolane
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
PC8614-10G PC8614-1G PC8614-5G
APOSPC8614-10GEA 568 EUR
APOSPC8614-10G APOSPC8614-1G APOSPC8614-5G
2-[4-(Trifluoromethoxy)phenyl]-1,3-thiazolane
2-[4-(Trifluoromethoxy)phenyl]-1,3-thiazolane
Formule: C₁₀H₁₀F₃NOS
Point de fusion: 78…80 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09027148
Numéro CAS: 937602-49-8