Imprimer
5-Chloro-2-fluorophénol
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
PC8611-100G PC8611-25G
APOSPC8611-100GEA 311 EUR
APOSPC8611-100G APOSPC8611-25G
5-Chloro-2-fluorophénol
5-Chloro-2-fluorophénol
Formule: C₆H₄ClFO
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD04116357
Numéro CAS: 186589-76-4