Imprimer
2-Bromo-3-fluorophenol 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
PC8606-1G PC8606-25G PC8606-5G
APOSPC8606-1GEA 21.9 EUR
APOSPC8606-1G APOSPC8606-25G APOSPC8606-5G
2-Bromo-3-fluorophenol 98%
2-Bromo-3-fluorophenol
Formule: C₆H₄BrFO
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD04037220
Numéro CAS: 443-81-2
UN: 3261
ADR: 8,III