4-Bromo-2,2-difluoro-1,3-benzodioxole 97%
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Formule:
C₇H₃BrF₂O₂ Point d'ébullition: 78…79 °C/12mmHg Densité: 1,721 g/cm³ (25 °C) Point éclair: 90,6 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD01631385 Numéro CAS: 144584-66-7 |