Imprimer
Methyl 5-(trifluoromethyl)benzo[b]thiophene-2-carboxylate
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): Methyl 5-(trifluoromethyl)benzo[b]thiophene-2-carboxylate
PC8598-100MG PC8598-1G
APOSPC8598-100MGEA 21.9 EUR
APOSPC8598-100MG APOSPC8598-1G
Methyl 5-(trifluoromethyl)benzo[b]thiophene-2-carboxylate
Methyl-5-(trifluoromethyl)benzo[b]thiophene-2-carboxylate
Formule: C₁₁H₇F₃O₂S
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03012932
Numéro CAS: 146137-92-0