Imprimer
Methyl-5-iodo-2-oxo-1-[4-(trifluoromethyl)benzyl]-1,2-dihydro-3-pyridinecarboxylate
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
PC8597-1G PC8597-5G
APOSPC8597-1GEA 538 EUR
APOSPC8597-1G APOSPC8597-5G
Methyl-5-iodo-2-oxo-1-[4-(trifluoromethyl)benzyl]-1,2-dihydro-3-pyridinecarboxylate
Methyl-5-iodo-2-oxo-1-[4-(trifluoromethyl)benzyl]-1,2-dihydro-3-pyridinecarboxylate
Formule: C₁₅H₁₁F₃INO₃
Point de fusion: 134…136 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09027149
Numéro CAS: 937602-50-1