Imprimer
Methyl-7-fluorobenzo[b]thiophene-2-carboxylate
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
PC8596-1G PC8596-5G
APOSPC8596-1GEA 74.1 EUR
APOSPC8596-1G APOSPC8596-5G
Methyl-7-fluorobenzo[b]thiophene-2-carboxylate
Methyl-7-fluorobenzo[b]thiophene-2-carboxylate
Formule: C₁₀H₇FO₂S
Poids moléculaire: 210.224 g/mol
Point de fusion: 84…87 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09027102
Numéro CAS: 550998-54-4