2-[(4-Fluorobenzyl)sulphanyl]ethylamine hydrochloride
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Formule:
C₉H₁₃ClFNS Point de fusion: 167…169 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD09027133 Numéro CAS: 1170404-43-9 |