Imprimer
Ethyl 2-[3-fluoro-4-(trifluoromethyl)phenyl]-4-methyl-1,3-thiazole-5-carboxylate
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
PC8585-1G PC8585-5G
APOSPC8585-1GEA 263 EUR
APOSPC8585-1G APOSPC8585-5G
Ethyl 2-[3-fluoro-4-(trifluoromethyl)phenyl]-4-methyl-1,3-thiazole-5-carboxylate
Ethyl-2-[3-fluoro-4-(trifluoromethyl)phenyl]-4-methyl-1,3-thiazole-5-carboxylate
Formule: C₁₄H₁₁F₄NO₂S
Point de fusion: 102…104 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD07369386
Numéro CAS: 317319-21-4