Imprimer
3-Bromo-2-fluorobenzaldéhyde 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 3-Bromo-2-fluorobenzenecarbaldehyde
PC8581-25G PC8581-5G PC8581-100G
APOSPC8581-25GEA 49.3 EUR
APOSPC8581-25G APOSPC8581-5G APOSPC8581-100G
3-Bromo-2-fluorobenzaldéhyde 98%
3-Bromo-2-fluorobenzaldéhyde
Formule: C₇H₄BrFO
Poids moléculaire: 203.01 g/mol
Point de fusion: 41…46 °C
Point éclair: >110 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09027089
Numéro CAS: 149947-15-9