Imprimer
5-Bromo-1-(2-chloro-6-fluorobenzyl)-6-oxo-1,6-dihydro-3-pyridinecarbaldehyde
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
PC8570-1G PC8570-500MG
APOSPC8570-1GEA 346 EUR
APOSPC8570-1G APOSPC8570-500MG
5-Bromo-1-(2-chloro-6-fluorobenzyl)-6-oxo-1,6-dihydro-3-pyridinecarbaldehyde
5-Bromo-1-(2-chloro-6-fluorobenzyl)-6-oxo-1,6-dihydro-3-pyridinecarbaldehyde
Formule: C₁₃H₈BrClFNO₂
Point de fusion: 148…150 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09817442
Numéro CAS: 952183-68-5