Imprimer
3,5-Difluorobenzohydrazide 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
PC8562-1G PC8562-5G PC8562-10G
APOSPC8562-1GEA 33.5 EUR
APOSPC8562-1G APOSPC8562-5G APOSPC8562-10G
3,5-Difluorobenzohydrazide 97%
3,5-Difluorobenzohydrazide
Formule: C₇H₆F₂N₂O
Point de fusion: 168…170 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD01310810
Numéro CAS: 244022-63-7