Imprimer
2-[1-Methyl-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazol-5-yl]benzonitrile 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
PC8557-1G PC8557-5G
APOSPC8557-1GEA 258 EUR
APOSPC8557-1G APOSPC8557-5G
2-[1-Methyl-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazol-5-yl]benzonitrile 97%
2-[1-Methyl-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazol-5-yl]benzonitrile
Formule: C₁₂H₈F₃N₃
Poids moléculaire: 251.21 g/mol
Point de fusion: 101…103 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09817514
Numéro CAS: 910037-17-1