Imprimer
2-[1-Methyl-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazol-5-yl]benzaldehyde 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
PC8544-1G PC8544-250MG
APOSPC8544-1GEA 343 EUR
APOSPC8544-1G APOSPC8544-250MG
2-[1-Methyl-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazol-5-yl]benzaldehyde 97%
2-[1-Methyl-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazol-5-yl]benzaldehyde
Formule: C₁₂H₉F₃N₂O
Point de fusion: 76.5…79.5 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09817510
Numéro CAS: 898289-61-7