2-Fluoro-4-iodonicotinaldehyde
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Synonyme(s):
2-Fluoro-4-iodopyridine-3-carboxaldehyde
Formule:
C₆H₃FINO Point de fusion: 78 °C Température de stockage: Réfrigérateur |
Numéro MDL:
MFCD03095290 Numéro CAS: 153034-82-3 |