Imprimer
2-Methyl-6-(trifluoromethyl)nicotinic acid
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
PC8524-10G PC8524-5G PC8524-1G
APOSPC8524-10GEA 270 EUR
APOSPC8524-10G APOSPC8524-5G APOSPC8524-1G
2-Methyl-6-(trifluoromethyl)nicotinic acid
2-Methyl-6-(trifluoromethyl)nicotinic acid
Formule: C₈H₆F₃NO₂
Point de fusion: 137…142 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01311987
Numéro CAS: 261635-93-2