Imprimer
2,3-Difluoro-4-hexyloxyphenylboronic acid
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): 2,3-Difluoro-4-(n-hexyloxy)phenylboronic acid
PC8516-1G PC8516-5G
APOSPC8516-1GEA 129 EUR
APOSPC8516-1G APOSPC8516-5G
2,3-Difluoro-4-hexyloxyphenylboronic acid
2,3-Difluoro-4-hexyloxyphenylboronic acid
Formule: C₁₂H₁₇BF₂O₃
Poids moléculaire: 258.07 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD06656273
Numéro CAS: 121219-20-3