Imprimer
2-[3-(Trifluoromethyl)phenoxy]ethanethioamide
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
PC8500-10G PC8500-1G PC8500-5G
APOSPC8500-10GEA 477 EUR
APOSPC8500-10G APOSPC8500-1G APOSPC8500-5G
2-[3-(Trifluoromethyl)phenoxy]ethanethioamide
2-[3-(Trifluoromethyl)phenoxy]ethanethioamide
Formule: C₉H₈F₃NOS
Point de fusion: 140…142 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00172129
Numéro CAS: 20293-32-7