Imprimer
3,4-Difluorophenylzinc bromide 0,5 M dans le THF
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
PC8498-10ML PC8498-50ML
APOSPC8498-10MLEA 198 EUR
APOSPC8498-10ML APOSPC8498-50ML
3,4-Difluorophenylzinc bromide 0,5 M dans le THF
3,4-Difluorophenylzinc bromide
Formule: C₆H₃BrF₂Zn
Poids moléculaire: 258.371 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD02260154
Numéro CAS: 737797-28-3