Imprimer
3-Chloro-4-(trifluoromethoxy)benzenesulphonyl chloride 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
PC8493-1G PC8493-5G PC8493-25G
APOSPC8493-1GEA 58 EUR
APOSPC8493-1G APOSPC8493-5G APOSPC8493-25G
3-Chloro-4-(trifluoromethoxy)benzenesulphonyl chloride 98%
3-Chloro-4-(trifluoromethoxy)benzenesulphonyl chloride
Formule: C₇H₃Cl₂F₃O₃S
Poids moléculaire: 295.07 g/mol
Point d'ébullition: 80…84 °C/1mmHg
Densité: 1.597 g/cm³ (25 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD04972750
Numéro CAS: 886762-48-7
UN: 3265
ADR: 8 III