Imprimer
3-Bromo-5-(trifluoromethoxy)benzoic acid 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 3-Bromo-5-trifluoromethoxybenzoic acid
PC8492-25G PC8492-5G
APOSPC8492-25GEA 352 EUR
APOSPC8492-25G APOSPC8492-5G
3-Bromo-5-(trifluoromethoxy)benzoic acid 97%
3-Bromo-5-(trifluoromethoxy)benzoic acid
Formule: C₈H₄BrF₃O₃
Point de fusion: 87…89 °C
Point éclair: >110 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD04116041
Numéro CAS: 453565-90-7