Imprimer
2-(3-Fluorophenyl)-1,3-thiazole-4-carboxylic acid
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): 2-(3-Fluorophenyl)thiazole-4-carboxylic acid
PC8490-1G PC8490-250MG
APOSPC8490-1GEA 104 EUR
APOSPC8490-1G APOSPC8490-250MG
2-(3-Fluorophenyl)-1,3-thiazole-4-carboxylic acid
2-(3-Fluorophenyl)-1,3-thiazole-4-carboxylic acid
Formule: C₁₀H₆FNO₂S
Point de fusion: 211…213 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD07375293
Numéro CAS: 886369-06-8