Imprimer
Acide 4-méthoxy-3-(trifluorométhyl)benzoïque
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
PC8475-25G PC8475-5G PC8475-100G
APOSPC8475-25GEA 52.2 EUR
APOSPC8475-25G APOSPC8475-5G APOSPC8475-100G
Acide 4-méthoxy-3-(trifluorométhyl)benzoïque
Acide 4-méthoxy-3-(trifluorométhyl)benzoïque
Formule: C₉H₇F₃O₃
Point de fusion: 169…171 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01091014
Numéro CAS: 213598-09-5