Imprimer
Ethyl 2-{[3-chloro-5-(trifluoromethyl)-2-pyridinyl]amino}acetate 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): Ethyl N-[3-chloro-5-(trifluoromethyl)pyridin-2-yl]glycinate
PC8474-10G PC8474-1G PC8474-5G
APOSPC8474-10GEA 619 EUR
APOSPC8474-10G APOSPC8474-1G APOSPC8474-5G
Ethyl 2-{[3-chloro-5-(trifluoromethyl)-2-pyridinyl]amino}acetate 95%
Ethyl-2-{[3-chloro-5-(trifluoromethyl)-2-pyridinyl]amino}acetate
Formule: C₁₀H₁₀ClF₃N₂O₂
Point de fusion: 78…80 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00141296
Numéro CAS: 246022-36-6