Imprimer
Ethyl-4-(2-chloro-6-fluorophenyl)-2-methyl-6-oxo-1,4,5,6-tetrahydro-3-pyridinecarboxylate 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): Ethyl 4-(2-chloro-6-fluorophenyl)-6-methyl-1,2,3,4-tetrahydropyrid-2-one-5-carboxylate
PC8469-10G PC8469-1G PC8469-5G
APOSPC8469-10GEA 800 EUR
APOSPC8469-10G APOSPC8469-1G APOSPC8469-5G
Ethyl-4-(2-chloro-6-fluorophenyl)-2-methyl-6-oxo-1,4,5,6-tetrahydro-3-pyridinecarboxylate 97%
Ethyl-4-(2-chloro-6-fluorophenyl)-2-methyl-6-oxo-1,4,5,6-tetrahydro-3-pyridinecarboxylate
Formule: C₁₅H₁₅ClFNO₃
Point d'ébullition: 200…202 °C
Point de fusion: 200…202 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00664286
Numéro CAS: 299920-90-4