Imprimer
2-(Ethylamino)-6-(trifluoromethyl)-4-pyrimidinol
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 2-(Ethylamino)-4-hydroxy-6-(trifluoromethyl)pyrimidine
PC8467-1G PC8467-5G
APOSPC8467-1GEA 143 EUR
APOSPC8467-1G APOSPC8467-5G
2-(Ethylamino)-6-(trifluoromethyl)-4-pyrimidinol
2-(Ethylamino)-6-(trifluoromethyl)-4-pyrimidinol
Formule: C₇H₈F₃N₃O
Poids moléculaire: 207.16 g/mol
Point de fusion: 198…200 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00171969
Numéro CAS: 338792-66-8