Imprimer
2-(Dimethylamino)-6-(trifluoromethyl)-4-pyrimidinol
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): 2-(Dimethylamino)-4-hydroxy-6-(trifluoromethyl)pyrimidine
PC8459-1G PC8459-5G
APOSPC8459-1GEA 93.1 EUR
APOSPC8459-1G APOSPC8459-5G
2-(Dimethylamino)-6-(trifluoromethyl)-4-pyrimidinol
2-(Dimethylamino)-6-(trifluoromethyl)-4-pyrimidinol
Formule: C₇H₈F₃N₃O
Point de fusion: 176…177 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00171894
Numéro CAS: 55545-80-7