Imprimer
3-(Dimethylamino)-2-[3-(trifluoromethyl)phenyl]acrylonitrile 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
PC8458-1G PC8458-500MG PC8458-5G
APOSPC8458-1GEA 172 EUR
APOSPC8458-1G APOSPC8458-500MG APOSPC8458-5G
3-(Dimethylamino)-2-[3-(trifluoromethyl)phenyl]acrylonitrile 97%
3-(Dimethylamino)-2-[3-(trifluoromethyl)phenyl]acrylonitrile
Formule: C₁₂H₁₁F₃N₂
Point de fusion: 104…107 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00215017
Numéro CAS: 62738-99-2