Imprimer
3-(Dimethylamino)-2-(4-fluorophenyl)acrylonitrile 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
PC8457-10G PC8457-1G PC8457-5G
APOSPC8457-10GEA 299 EUR
APOSPC8457-10G APOSPC8457-1G APOSPC8457-5G
3-(Dimethylamino)-2-(4-fluorophenyl)acrylonitrile 97%
3-(Dimethylamino)-2-(4-fluorophenyl)acrylonitrile
Formule: C₁₁H₁₁FN₂
Poids moléculaire: 190.22 g/mol
Point de fusion: 71…73 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00138582
Numéro CAS: 320416-88-4