Imprimer
2,3-Diamino-5-bromo-6-(trifluoromethyl)-4(3H)-pyrimidinone 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
PC8449-1G PC8449-500MG PC8449-5G
APOSPC8449-1GEA 172 EUR
APOSPC8449-1G APOSPC8449-500MG APOSPC8449-5G
2,3-Diamino-5-bromo-6-(trifluoromethyl)-4(3H)-pyrimidinone 97%
2,3-Diamino-5-bromo-6-(trifluoromethyl)-4(3H)-pyrimidinone
Formule: C₅H₄BrF₃N₄O
Poids moléculaire: 273.02 g/mol
Point de fusion: 226…228 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00214813
Numéro CAS: 95095-46-8