Imprimer
2-[Cyano(2-thienyl)methyl]-6-fluorobenzenecarbonitrile 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
PC8446-100MG PC8446-1G
APOSPC8446-100MGEA 72.5 EUR
APOSPC8446-100MG APOSPC8446-1G
2-[Cyano(2-thienyl)methyl]-6-fluorobenzenecarbonitrile 97%
2-[Cyano(2-thienyl)methyl]-6-fluorobenzenecarbonitrile
Formule: C₁₃H₇FN₂S
Point de fusion: 64…66 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00231908
Numéro CAS: 306976-61-4