Imprimer
2-[Cyano(phenyl)methyl]-6-fluorobenzenecarbonitrile
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 2-(2-Cyano-3-fluorophenyl)-2-phenylacetonitrile
PC8445-1G PC8445-250MG
APOSPC8445-1GEA 143 EUR
APOSPC8445-1G APOSPC8445-250MG
2-[Cyano(phenyl)methyl]-6-fluorobenzenecarbonitrile
2-[Cyano(phenyl)methyl]-6-fluorobenzenecarbonitrile
Formule: C₁₅H₉FN₂
Point de fusion: 80…82 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00231973
Numéro CAS: 338791-66-5