Imprimer
5,7-Bis(trifluoromethyl)-3-cyano-2-(cyanomethyl)pyrazolo[1,5-A]pyrimidine 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
PC8443-1G PC8443-500MG PC8443-5G
APOSPC8443-1GEA 533 EUR
APOSPC8443-1G APOSPC8443-500MG APOSPC8443-5G
5,7-Bis(trifluoromethyl)-3-cyano-2-(cyanomethyl)pyrazolo[1,5-A]pyrimidine 97%
5,7-Bis(trifluoromethyl)-3-cyano-2-(cyanomethyl)pyrazolo[1,5-A]pyrimidine
Formule: C₁₁H₃F₆N₅
Point de fusion: 138…140 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00141799
Numéro CAS: 338786-45-1