Imprimer
2-[Cyano(4-fluorophenyl)methyl]-6-fluorobenzenecarbonitrile 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): 2-(2-Cyano-3-fluorophenyl)-2-(4-fluorophenyl)acetonitrile
PC8442-1G PC8442-500MG PC8442-5G
APOSPC8442-1GEA 172 EUR
APOSPC8442-1G APOSPC8442-500MG APOSPC8442-5G
2-[Cyano(4-fluorophenyl)methyl]-6-fluorobenzenecarbonitrile 97%
2-[Cyano(4-fluorophenyl)methyl]-6-fluorobenzenecarbonitrile
Formule: C₁₅H₈F₂N₂
Point de fusion: 72…75 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00231906
Numéro CAS: 303150-37-0