Imprimer
(2-{[3-Chloro-5-(trifluoromethyl)-2-pyridinyl]sulphanyl}-1-methyl-1H-imidazol-5-yl)methanol
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): 2-{[3-Chloro-5-(trifluoromethyl)pyridin-2-yl]thio}-5-(hydroxymethyl)-1-methyl-1H-imidazole
PC8432-1G PC8432-500MG PC8432-5G
APOSPC8432-1GEA 533 EUR
APOSPC8432-1G APOSPC8432-500MG APOSPC8432-5G
(2-{[3-Chloro-5-(trifluoromethyl)-2-pyridinyl]sulphanyl}-1-methyl-1H-imidazol-5-yl)methanol
(2-{[3-Chloro-5-(trifluoromethyl)-2-pyridinyl]sulphanyl}-1-methyl-1H-imidazol-5-yl)methanol
Formule: C₁₁H₉ClF₃N₃OS
Poids moléculaire: 323.73 g/mol
Point de fusion: 93…95 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00215151
Numéro CAS: 338422-44-9