Imprimer
1,2-Bis[2'-(trifluoromethyl)phenyl]ethane 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 1,1'-Ethane-1,2-diylbis[2-(trifluoromethyl)benzene]
PC8424-1G PC8424-5G
APOSPC8424-1GEA 72.7 EUR
APOSPC8424-1G APOSPC8424-5G
1,2-Bis[2'-(trifluoromethyl)phenyl]ethane 97%
1,2-Bis[2'-(trifluoromethyl)phenyl]ethane
Formule: C₁₆H₁₂F₆
Point de fusion: 74…76 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01631639
Numéro CAS: 287172-66-1