Imprimer
4-{4-[3-Chloro-5-(trifluoromethyl)-2-pyridinyl]piperazino}aniline hydrochloride 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
PC8422-1G PC8422-500MG
APOSPC8422-1GEA 799 EUR
APOSPC8422-1G APOSPC8422-500MG
4-{4-[3-Chloro-5-(trifluoromethyl)-2-pyridinyl]piperazino}aniline hydrochloride 97%
4-{4-[3-Chloro-5-(trifluoromethyl)-2-pyridinyl]piperazino}aniline hydrochloride
Formule: C₁₆H₁₇Cl₂F₃N₄
Poids moléculaire: 393.24 g/mol
Point de fusion: 230 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00793115
Numéro CAS: 321848-37-7