Imprimer
2-[3-Chloro-5-(trifluoromethyl)-2-pyridyl]-2-phenylacetonitrile 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
PC8419-1G PC8419-500MG PC8419-5G
APOSPC8419-1GEA 275 EUR
APOSPC8419-1G APOSPC8419-500MG APOSPC8419-5G
2-[3-Chloro-5-(trifluoromethyl)-2-pyridyl]-2-phenylacetonitrile 97%
2-[3-Chloro-5-(trifluoromethyl)-2-pyridyl]-2-phenylacetonitrile
Formule: C₁₄H₈ClF₃N₂
Point de fusion: 70…72 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00172206
Numéro CAS: 213994-27-5