Imprimer
4-[3-Chloro-5-(trifluoromethyl)pyridin-2-yloxy]phenyacetonitrile 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
PC8418-1G PC8418-500MG
APOSPC8418-1GEA 977 EUR
APOSPC8418-1G APOSPC8418-500MG
4-[3-Chloro-5-(trifluoromethyl)pyridin-2-yloxy]phenyacetonitrile 97%
4-[3-Chloro-5-(trifluoromethyl)pyridin-2-yloxy]phenyacetonitrile
Point de fusion: 86…88 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00172779
Numéro CAS: 339029-95-7