Imprimer
2-[3-Chloro-5-(trifluoromethyl)-2-pyridyl]-2-(4-nitrophenyl)acetonitrile 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
PC8414-1G PC8414-500MG
APOSPC8414-1GEA 484 EUR
APOSPC8414-1G APOSPC8414-500MG
2-[3-Chloro-5-(trifluoromethyl)-2-pyridyl]-2-(4-nitrophenyl)acetonitrile 97%
2-[3-Chloro-5-(trifluoromethyl)-2-pyridyl]-2-(4-nitrophenyl)acetonitrile
Formule: C₁₄H₇ClF₃N₃O₂
Point de fusion: 110…112 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00172215
Numéro CAS: 213994-29-7