Imprimer
2-[3-Chloro-5-(trifluoromethyl)-2-pyridyl]-2-(4-methoxyphenyl)acetonitrile 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
PC8412-1G PC8412-500MG PC8412-5G
APOSPC8412-1GEA 275 EUR
APOSPC8412-1G APOSPC8412-500MG APOSPC8412-5G
2-[3-Chloro-5-(trifluoromethyl)-2-pyridyl]-2-(4-methoxyphenyl)acetonitrile 97%
2-[3-Chloro-5-(trifluoromethyl)-2-pyridyl]-2-(4-methoxyphenyl)acetonitrile
Formule: C₁₅H₁₀ClF₃N₂O
Point de fusion: 100…102 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00172212
Numéro CAS: 338407-10-6