Imprimer
2-Bromo-4'-fluoro-2'-(trifluoromethyl)acetophenone
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): 4-Fluoro-2-(trifluoromethyl)phenacyl bromide
PC8409-1G PC8409-250MG PC8409-5G
APOSPC8409-1GEA 140 EUR
APOSPC8409-1G APOSPC8409-250MG APOSPC8409-5G
2-Bromo-4'-fluoro-2'-(trifluoromethyl)acetophenone
2-Bromo-4'-fluoro-2'-(trifluoromethyl)acetophenone
Formule: C₉H₅BrF₄O
Point d'ébullition: 62…64 °C/0.06mmHg
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD03094508
Numéro CAS: 537050-13-8
UN: 1760
ADR: 8 III