Imprimer
2-Bromo-3'-fluoro-5'-(trifluoromethyl)acetophenone 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): 3-Fluoro-5-(trifluoromethyl)phenacyl bromide
PC8408-1G PC8408-5G
APOSPC8408-1GEA 244 EUR
APOSPC8408-1G APOSPC8408-5G
2-Bromo-3'-fluoro-5'-(trifluoromethyl)acetophenone 97%
2-Bromo-3'-fluoro-5'-(trifluoromethyl)acetophenone
Formule: C₉H₅BrF₄O
Point de fusion: 49…52 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD03094507
Numéro CAS: 202664-38-8
UN: 3261
ADR: 8 III