2-Bromo-2'-fluoro-5'-(trifluoromethyl)acetophenone 99%
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Synonyme(s):
2-Fluoro-5-(trifluoromethyl)phenacyl bromide
Formule:
C₉H₅BrF₄O Point de fusion: 15…17 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD03094506 Numéro CAS: 202664-36-6 UN: 1760 ADR: 8,III |